Merck
GF35021023
Platinum
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.04 mm
Szinonimák:
PT008720
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 350-210-23
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
névleges foglalat
0.12 mm
méret
50 × 50 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)