Fontos dokumentumok
GF31912039
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 000420, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.95%
form
foil
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 319-120-39
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret × vastagság
150 × 150 mm × 0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)