Fontos dokumentumok
GF28090122
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1 kg, condition block copolymer
Szinonimák:
PP306320
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 280-901-22
súly
1 kg
névleges szemcseméret
3 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)