Fontos dokumentumok
GF26710680
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Szinonimák:
Rhodium, RH005105
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.90%
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 267-106-80
ellenállás
4.33 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
0.1 m × 0.12 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
sűrűség
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)