Fontos dokumentumok
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Szinonimák:
FE085150
About This Item
UNSPSC kód:
11101712
NACRES:
NA.23
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 291-445-27
Hosszúság
50 m
átmérő
1.6 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)