Fontos dokumentumok
GF26289939
Copper
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Szinonimák:
Copper, CU008720
About This Item
Javasolt termékek
form
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 262-899-39
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
0.0125 mm , 118 wires/inch
méret × névleges foglalat × vastagság
65x65 mm × 0.2 mm × 0.004 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)