Fontos dokumentumok
GF14145689
Copper
mesh, 600x600mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Szinonimák:
Copper, CU008710
About This Item
Javasolt termékek
Forma
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 141-456-89
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
méret × névleges foglalat × átmérő
600 x 600 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)