Merck
GF25785894
Lead
foil, thickness 0.20 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95%
Szinonimák:
PB000360
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141723
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.95%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 257-858-94
ellenállás
20.65 μΩ-cm
méret
100 × 100 mm
vastagság
0.20 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)