Merck
GF19386322
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Szinonimák:
MN006020
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.5%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 193-863-22
ellenállás
185 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)