Fontos dokumentumok
GF11794147
Platinum
wire reel, 0.1m, diameter 0.6mm, as drawn, 99.99+%
Szinonimák:
Platinum, PT005148
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.99%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 117-941-47
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
0.1 m × 0.6 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)