Fontos dokumentumok
GF07880935
Nickel/Chromium
wire, Ni 70%/Cr 30%, 0.25 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Szinonimák:
NE025140
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 078-809-35
Hosszúság
50 m
átmérő
0.25 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)