Fontos dokumentumok
GF62263807
Nickel/Chromium
foil, thickness 0.10 mm, Ni80%/Cr20%, length 2 m, coil width 25.4 mm
Szinonimák:
NI050237
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 622-638-07
Hosszúság
2 m
tekercs szélesség
25.4 mm
vastagság
0.10 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)