Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
5 G
18 100,00 Ft
100 G
53 700,00 Ft
18 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.12
Beilstein:
128826
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC2NC(=O)NC2N1
InChI
1S/C4H6N4O2/c9-3-5-1-2(7-3)8-4(10)6-1/h1-2H,(H2,5,7,9)(H2,6,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
1 of 4
Ez a tétel | 220051 | 226351 | G1796 |
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp >300 °C (lit.) | mp 202-206 °C (lit.) | mp 130-133 °C (dec.) (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) |
Alkalmazás
Reactant involved in synthesis of:
- Glycouril hexamers and monofunctionalized cucurbit[6]uril derivatives
- N-chloro compounds from trichloroisocyanuric acid
- Glycouril trimers
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Neng-Fang She et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(33), 11695-11697 (2009-09-03)
A programmed assembly process produces rhombic grid networks from compounds L1-L4 in the crystal by pi-pi stacking interactions that generate a bimolecular grid synthon, which undergoes further NH...N hydrogen-bond-mediated assembly.
Longer guests drive the reversible assembly of hyperextended capsules.
Dariush Ajami et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9283-9286 (2007-11-08)
Dariush Ajami et al.
Topics in current chemistry, 319, 57-78 (2011-11-04)
Synthetic receptors that surround their target molecules - self assembled capsules and deep cavitands - have emerged as the most realistic models of enzymes active sites. They were introduced to study the behaviour of molecules isolated in small spaces and
Y K Stella Man et al.
Scientific reports, 9(1), 12840-12840 (2019-09-08)
Early phase clinical trials have demonstrated good therapeutic index for oncolytic adenoviruses in patients with solid tumours when administered intratumorally, resulting in local tumour elimination. Entrapment and binding of adenovirus to erythrocytes, blood factors, and neutralising antibodies have prevented efficient
Toshiaki Taira et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 11971-11973 (2012-07-07)
Encapsulation of ion pairs in small spaces that are isolated from the medium is expected to result in amplified interactions between the ions. Yet, sequestration of ion pairs in self-assembled capsules is complicated by competition of the acids and bases