DWKW225291
WHEATON® Shorty Vials clear with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (2 mL), screw cap
Szinonimák:
W225291
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 200 ea partitioned tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W225291
cső kapacitás
(2 mL)
cső átmérő
(15 mm)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
- Black phenolic screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)