DWKW224607
WHEATON® Shorty Vials clear with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (4 mL), screw cap
Szinonimák:
PTFE-Lined Shorty Vials, Shorty Vial with Cap, Shorty Vials, W224607
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 200 ea partitioned tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W224607
cső kapacitás
(4 mL)
cső átmérő
(17 mm)
szerelvény
(External Thread)
Általános leírás
- Glass 20 mL scintillation vials with attached caps.
- Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
- Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
- 27 mm OD x 57 mm height
- Cases shrink-wrapped to preserve cleanliness
- Vials are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to ASTM E438, Type I, Class A requirements
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)