Merck
DWK90P20113F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (20 mm) (113 mm), non-sterile
Szinonimák:
90P20113F
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.11
Anyagok
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 90P20113F
cső átmérő × H
(20 mm) (113 mm)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
Disposable Screw Thread Culture Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)