Merck
DWK74500-20
KIMBLE® scintillation vials with attached cork backed foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
with cap
kiszerelés
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 74500-20
palackátmérő × Ma × Sz
(27 mm) (57 mm)
Injekciós üveg kapacitása
(20 mL)
szerelvény
22-400 neck
22-400
Általános leírás
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Tulajdonságok és előnyök
• Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.• Each tray contains 100 vials• Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness• Caps attached
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)