Fontos dokumentumok
DWK213013802
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 60 mL
Szinonimák:
213013802
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.17
leírás
With Spout, Without Inscription Area
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 213013802
cylinder capacity
60 mL
Alkalmazás
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Tulajdonságok és előnyök
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)