Fontos dokumentumok
SLW1450/06D
Pyrex® Evaporating dish
170 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1450/06D
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat base
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1450/06D
H
55 mm
Átmérő
95 mm
edényátmérő
95 mm
kapacitás
170 mL
Általános leírás
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Tulajdonságok és előnyök
• Complies to DIN 12336• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Curved sides with spout• Flat base• High resistance to chemical attack and thermal shock• 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)