CLS6795210
Corning® plate stirrers
4 x 5 inch top PC-210 stirrer, pyroceram glass-ceramic top, 120V/60Hz, 1/cs
Szinonimák:
magnetic plate stirrers, plate stirrers
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
120 V AC, US 3-pin plug
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
number of stirring positions: 1
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 6795-210
elérhetőség
not available in EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
Ma × Sz × Mé
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
lemez Sz × H
4 in. × 5 in.
súly
2 kg
szín
none
Általános leírás
They operate on 120V/60Hz and are UL and CUL approved to meet needs in North America and other locations with similar requirements. Performance and versatility are ensured with features such as: -Microprocessor controlled to automatically adjust motor strength to any solution. Enclosed electronics design protects components, improves performance, and prolongs product life.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)