Fontos dokumentumok
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
Szinonimák:
microscope slides
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.16
material
soda-lime glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
box of 72 (slides)
gyártó/kereskedő neve
Corning 2947-75X38
H × Sz
75 mm × 38 mm
vastagság
0.90-1.10 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)