Fontos dokumentumok
CLS284518
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 18 mm x 18 mm
Szinonimák:
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.16
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 200 ea
case of 2000 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 2845-18
méret
18 (x) × 18 mm
vastagság
0.13 mm
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)