BR705869
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (0.1-2.5 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Szinonimák:
air displacement pipette, microliter pipette, microliter pipettor, micropipette, micropipettor, pipette, pipettor, transferpette s
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
single-channel adjustable volume
mechanical
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 705869
csúcstérfogat
(0.1-2.5 μL)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)