Fontos dokumentumok
BR705808
BRAND® Transferpette® S Pipette
capacity (10 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
Jellemzők
single-channel fixed volume
mechanical
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 705808
kapacitás
(10 μL)
Tulajdonságok és előnyök
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)