BR704522
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
Szinonimák:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 704522
Hosszúság
800 mm
Related Categories
Általános leírás
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)