Fontos dokumentumok
BR475800
BRAND® slide box
25 slides, 76 x 26 mm
Szinonimák:
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
MA.01
material
polystyrene
Jellemzők
Holds 25 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 475800
Általános leírás
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)