Fontos dokumentumok
HS15994D
Premium Slide box
100 Place, cork lining, yellow
Szinonimák:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
MA.01
material
nickel closure
yellow
Jellemzők
Holds 100 x slides 76x26 mm
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS15994D
H × Sz × Ma
208 × 175 × 34 mm
Általános leírás
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Tulajdonságok és előnyök
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)