Fontos dokumentumok
SYNF811350SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Szinonimák:
Synthware F811350SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
material
PTFE
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
class A
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F811350SN
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Volumetric Flask, Heavy Wall, 50mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Alkalmazás
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.