Fontos dokumentumok
BR362138
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
pear-shaped, cylindrical, former standard ASTM D96
Szinonimák:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
cylindrical
pear-shaped
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 700 × g
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND 362138
Hosszúság
160 mm
Általános leírás
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)