Fontos dokumentumok
BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
Szinonimák:
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
high-density polyethylene
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 29210
belső átmérő × Ma
150 mm × 510 mm
kapacitás
10 L
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)