Fontos dokumentumok
BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Szinonimák:
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
About This Item
UNSPSC kód:
41103200
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene
gyártó/kereskedő neve
BRAND 29120
H × belső átmérő
740 mm × 150 mm
kapacitás
13 L
Általános leírás
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)