Fontos dokumentumok
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H17121-0000
Általános leírás
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)