Fontos dokumentumok
BR27823
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 10 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
Ügynökség
according to DIN 12 697
Jellemzők
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27823
mérési tartomány
accuracy: 0.1 mL
kapacitás
10 mL , with 0.1 mL subdivisions
Általános leírás
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.