BR22316
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.08 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Szinonimák:
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
About This Item
Javasolt termékek
material
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Jellemzők
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
gyártó/kereskedő neve
BRAND 22316
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
térfogat
25 mL
Related Categories
Általános leírás
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)