Fontos dokumentumok
Z323535
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
Anyagok
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Jellemzők
subdivision 0.05 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 12487
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Hosszúság
~800 mm
térfogat
25 mL
Általános leírás
Class AS, conformity certified. DURAN®. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). High contrast blue enamel graduations and inscriptions. Ring marks at major graduations. Schellbech stripe.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR12487 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)