Fontos dokumentumok
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
Jellemzők
subdivision 1 mL
hangerőmérési tartomány
250 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)