Fontos dokumentumok
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
Szinonimák:
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
About This Item
UNSPSC kód:
12352300
NACRES:
NA.23
Általános leírás
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
Jogi információk
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)