Fontos dokumentumok
BAH500250546
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
Szinonimák:
glove box
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
material
black neoprene
méret
10 large
8 in. (Glove port )
kiszerelés
pkg of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H50025-0546
Related Categories
Általános leírás
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
Tulajdonságok és előnyök
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)