Z408468
Scienceware® ROTO-FLO™ flow indicator
fits tubing, 5/16 - 1/2in., green wheel
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
20121904
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
leírás
barbed ends
Jellemzők
fits tubing 5/16 - 1/2in.
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art
szín
green wheel
Általános leírás
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Jogi információk
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)