Fontos dokumentumok
HS23471B
ClearlySafe Glove Box Holder
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
Szinonimák:
glove dispenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
clear acrylic
Jellemzők
Holds 2 boxes
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS23471B
Sz × Ma × Mé
295 × 260 × 110 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • All holders fit most of the box brands
  • Mounting screws are provided
  • A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
Egyéb megjegyzések
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)