Fontos dokumentumok
BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103200
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F17072-0000
Általános leírás
This handy kit has everything you need, including ten pre-saturated optic and lens cleaning pads, two individually wrapped packs of anti-static plastic surface wipes and two 15.2 cm (6 in.) swabs which are pre-moistened with alcohol. Complete instructions for use included.
  • Includes 10 pre-saturated cleaning pads
  • Two packs of anti-static wipes
Jogi információk
cserealkatrész
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)