Merck
A46404
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-chloronaphthalene
98%
Szinonimák:
4-Chloro-1-naphthylamine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC10H6Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.63
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)