Fontos dokumentumok
928534
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, PC
Szinonimák:
Microfluidic chip, Polycarbonate
About This Item
UNSPSC kód:
42142600
NACRES:
NA.25
leírás
Microfludic chip x1
Alkalmazás
The 24-well Chip, Fluidic 1105, PC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
Tulajdonságok és előnyök
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Polycarbonate (PC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)