934259
Ready-to-Cast Si Anode Slurry for Lithium ion battery
1-micron silicon particles
Szinonimák:
Ready-to-Cast Si Anode Slurry for Lithium ion battery, Silicon anode slurry
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
slurry
összetétel
Si (active material), >28 wt. %
solids, 35-43 wt. %
szín
dark gray to black
részecskeméret
1 μm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)