Fontos dokumentumok
930601
VH032-cyclopropane-F
≥95%
Szinonimák:
(S,R,S)-AHPC-cyclopropane-F, (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-[(S)-2-(1-Fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, N-[(1-fluorocyclopropyl)carbonyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-, L-Prolinamide
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(=O)C1(F)CC1)[C@@](C)(C)C)(=O)N2[C@H](C(NCC3=C(O)C=C(C=C3)C4=C(C)N=CS4)=O)C[C@@H](O)C2
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG3
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)