Fontos dokumentumok
930563
Pomalidomide-PEG2-C2-azide
≥95%
Szinonimák:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)