Fontos dokumentumok
910945
di-phenylethylammonium lead(II) tetrabromide
n = 1
Szinonimák:
(PEA)2PbBr4, 2D perovskite, Bis[(2-phenylethyl)ammonium] tetrabromoplumbate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)