Fontos dokumentumok
929336
Pomalidomide-C5-phosphoramidite
Szinonimák:
2-Cyanoethyl (5-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)pentyl) diisopropylphosphoramidite
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(NCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)=CC=C2)C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H38N5O6P/c1-18(2)32(19(3)4)39(38-17-9-14-28)37-16-7-5-6-15-29-21-11-8-10-20-24(21)27(36)31(26(20)35)22-12-13-23(33)30-25(22)34/h8,10-11,18-19,22,29H,5-7,9,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,30,33,34)
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)