Fontos dokumentumok
929328
FBnG-C3-PEG5-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(19-amino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCOCCOCCOCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)