Fontos dokumentumok
925098
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium platinum(II) chloride
Teszt
≥99.9% trace metals basis
sűrűség
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)